Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL12B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-192
PRSI55-192EA 595 EUR InStock
PRSI55-192
Anti-IL12B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL12B is a subunit of interleukin 12, a cytokine that acts on T and natural killer cells, and has a broad array of biological activities. Interleukin 12 is a disulfide-linked heterodimer composed of the 40 kD cytokine receptor like subunit encoded by this gene, and a 35 kD subunit encoded by IL12A. This cytokine is expressed by activated macrophages that serve as an essential inducer of Th1 cells development. This cytokine has been found to be important for sustaining a sufficient number of memory/effector Th1 cells to mediate long-term protection to an intracellular pathogen. Overexpression of this gene was observed in the central nervous system of patients with multiple sclerosis (MS), suggesting a role of this cytokine in the pathogenesis of the disease. The promoter polymorphism of this gene has been reported to be associated with the severity of atopic and non-atopic asthma in children.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: IL12B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité