Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF2BP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-194
PRSI55-194EA 633 EUR InStock
PRSI55-194
Anti-IGF2BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IGF2BP1 is a member of the insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein family. The protein encoded by this gene contains four K homology domains and two RNA recognition motifs. It functions by binding to the mRNAs of certain genes, including insulin-like growth factor 2, beta-actin and beta-transducin repeat-containing protein, and regulating their translation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For FACS starting dilution is: 1:25 For WB starting dilution is: 1:2000.

Type: Primary
Antigen: IGF2BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité