Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B3GAT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-199
PRSI55-199EA 620 EUR InStock
PRSI55-199
Anti-B3GAT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The product of this gene is a transmembrane protein belonging to the glucuronyltransferase family, and catalyzes the transfer of a beta-1,3 linked glucuronic acid to a terminal galactose in different glycoproteins or glycolipids containing a Gal-beta-1-4GlcNAc or Gal-beta-1-3GlcNAc residue. The encoded protein is involved in the synthesis of the human natural killer-1 (HNK-1) carbohydrate epitope, a sulfated trisaccharide implicated in cellular migration and adhesion in the nervous system. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: B3GAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité