Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCALD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-219
PRSI55-219EA 620 EUR InStock
PRSI55-219
Anti-NCALD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NCALD encodes a member of the neuronal calcium sensor (NCS) family of calcium-binding proteins. The protein contains an N-terminal myristoylation signal and four EF-hand calcium binding loops. The protein is cytosolic at resting calcium levels; however, elevated intracellular calcium levels induce a conformational change that exposes the myristoyl group, resulting in protein association with membranes and partial co-localization with the perinuclear trans-golgi network. The protein is thought to be a regulator of G protein-coupled receptor signal transduction. Several alternatively spliced variants of this gene have been determined, all of which encode the same protein; additional variants may exist but their biological validity has not been determined.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: NCALD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité