Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCEAL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-239
PRSI55-239EA 620 EUR InStock
PRSI55-239
Anti-TCEAL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TCEAL3 encodes a member of the transcription elongation factor A (SII)-like (TCEAL) gene family. Members of this family contain TFA domains and may function as nuclear phosphoproteins that modulate transcription in a promoter context-dependent manner. Multiple family members are located on the X chromosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding a single isoform.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TCEAL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité