Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-290
PRSI55-290EA 620 EUR InStock
PRSI55-290
Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The exact function of this gene is not known, however, its encoded product is highly similar to purine-rich element binding protein A. The latter is a DNA-binding protein which binds preferentially to the single strand of the purine-rich element termed PUR, and has been implicated in the control of both DNA replication and transcription. PURG lies in close proximity to the Werner syndrome gene, but on the opposite strand, on chromosome 8p11. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PURG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité