Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Trdmt1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-291
PRSI55-291EA 595 EUR InStock
PRSI55-291
Anti-Trdmt1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
mDnmt2 does not appear to be active as a DNA methyltransferase; however, its strong binding to DNA suggests that it may mark specific sequences in the genome by binding to DNA through the specific target-recognizing motif. mDnmt2 is strongly expressed in thymus, testis, and at much lower levels in spleen, lung, brain, heart, kidney, liver, skeletal muscle and embryonic stem cells. This protein belongs to the 5-cystosine methyltransferase family.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: Trdmt1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité