Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Dnmt3l Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-295
PRSI55-295EA 620 EUR InStock
PRSI55-295
Anti-Dnmt3l Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
mDnmt3L (DNA methyltransferase 3L) does not appear to be catalytically active due to loss of the critical active site residues. It may function not directly as a DNA methyltransferase but rather as a regulator of methylation at imprinted loci. It is required specifically for the establishment of genomic imprints but is dispensable for their propagation. It is essential for the de novo methylation of single-copy DNA sequences. The protein is well-express in testis, thymus, ovary, and heart. mDnmt3L, which belongs to the 5-cytosine methyltransferase family, contains 1 ADD-type zinc finger.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: Dnmt3l
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité