Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD109 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-303
PRSI55-303EA 620 EUR InStock
PRSI55-303
Anti-CD109 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CD109 is a member of the alpha2-macroglobulin/complement superfamily. The encoded GPI-linked glycoprotein is found on the cell surface of platelets, activated T-cells, and endothelial cells. The protein binds to and negatively regulates signaling of transforming growth factor beta (TGF-beta).

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: CD109
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité