Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-309
PRSI55-309EA 620 EUR InStock
PRSI55-309
Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Voltage-gated sodium channels are heteromeric proteins that function in the generation and propagation of action potentials in muscle and neuronal cells. They are composed of one alpha and two beta subunits, where the alpha subunit provides channel activity and the beta-1 subunit modulates the kinetics of channel inactivation. SCN1B encodes a sodium channel beta-1 subunit. Mutations in this gene result in generalized epilepsy with febrile seizures plus, Brugada syndrome 5, and defects in cardiac conduction. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: SCN1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité