Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOLR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-347
PRSI55-347EA 620 EUR InStock
PRSI55-347
Anti-FOLR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor family. Members of this gene family bind folic acid and its reduced derivatives, and transport 5-methyltetrahydrofolate into cells. This gene product is a secreted protein that either anchors to membranes via a glycosyl-phosphatidylinositol linkage or exists in a soluble form. Mutations in this gene have been associated with neurodegeneration due to cerebral folate transport deficiency. Due to the presence of two promoters, multiple transcription start sites, and alternative splicing, multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: FOLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité