Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPAA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-369
PRSI55-369EA 620 EUR InStock
PRSI55-369
Anti-GPAA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Posttranslational glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor attachment serves as a general mechanism for linking proteins to the cell surface membrane. The protein encoded by this gene presumably functions in GPI anchoring at the GPI transfer step. The mRNA transcript is ubiquitously expressed in both fetal and adult tissues. The anchor attachment protein 1 contains an N-terminal signal sequence, 1 cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation site, 1 leucine zipper pattern, 2 potential N-glycosylation sites, and 8 putative transmembrane domains.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: GPAA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité