Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HYAL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-374
PRSI55-374EA 620 EUR InStock
PRSI55-374
Anti-HYAL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a weak acid-active hyaluronidase. The encoded protein is similar in structure to other more active hyaluronidases. Hyaluronidases degrade hyaluronan, one of the major glycosaminoglycans of the extracellular matrix. Hyaluronan and fragments of hyaluronan are thought to be involved in cell proliferation, migration and differentiation. Although it was previously thought to be a lysosomal hyaluronidase that is active at a pH below 4, the encoded protein is likely a GPI-anchored cell surface protein. This hyaluronidase serves as a receptor for the oncogenic virus Jaagsiekte sheep retrovirus. The gene is one of several related genes in a region of chromosome 3p21.3 associated with tumor suppression. This gene encodes two alternatively spliced transcript variants which differ only in the 5' UTR.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: HYAL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité