Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TJAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-400
PRSI55-400EA 620 EUR InStock
PRSI55-400
Anti-TJAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a tight junction-associated protein. Incorporation of the encoded protein into tight junctions occurs at a late stage of formation of the junctions. The encoded protein localizes to the Golgi and may function in vesicle trafficking. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on the X chromosome. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: TJAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité