Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP8B2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-414
PRSI55-414EA 620 EUR InStock
PRSI55-414
Anti-ATP8B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the family of P-type cation transport ATPases, and to the subfamily of aminophospholipid-transporting ATPases. The aminophospholipid translocases transport phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine from one side of a bilayer to another. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: ATP8B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité