Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPEP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-420
PRSI55-420EA 620 EUR InStock
PRSI55-420
Anti-DPEP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a membrane-bound glycoprotein from the family of dipeptidases involved in hydrolytic metabolism of various dipeptides, including penem and carbapenem beta-lactam antibiotics. This gene is located on chromosome 16 in a cluster with another member of this family. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: DPEP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité