Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-429
PRSI55-429EA 620 EUR InStock
PRSI55-429
Anti-HAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Histone acetylation, particularly of histone H4, has been proposed to play an important role in replication-dependent nucleosome assembly. The HAT1 protein contains D, A, and B motifs, which are present in many N-acetyltransferases, including those that acetylate substrates other than histones. The HAT1 holoenzyme consists of 2 subunits: the catalytic 46-kD HAT1 and the accessory p46. The p46 subunit stimulated the activity of HAT1 and bound to core histones. The HAT1 holoenzyme acetylated newly synthesized but not nucleosomal histone H4 at lys5 and lys12, and, to a lesser extent, histone H2A at lys5. HAT1 and p46 polypeptides are located in the nucleus of S-phase cells. HAT1 may play a role in telomeric silencing.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: HAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité