Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU5F1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-446
PRSI55-446EA 620 EUR InStock
PRSI55-446
Anti-POU5F1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This intronless gene was thought to be a transcribed pseudogene of POU class 5 homeobox 1, however, it has been reported that this gene can encode a functional protein. The encoded protein is nearly the same length as and highly similar to the POU class 5 homeobox 1 transcription factor, has been shown to be a weak transcriptional activator and may play a role in carcinogenesis and eye development.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: POU5F1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité