Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNE3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-447
PRSI55-447EA 620 EUR InStock
PRSI55-447
Anti-SYNE3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Component of SUN-protein-containing multivariate complexes also called LINC complexes which link the nucleoskeleton and cytoskeleton by providing versatile outer nuclear membrane attachment sites for cytoskeletal filaments. Involved in the maintenance of nuclear organization and structural integrity. Probable anchoring protein which tethers the nucleus to the cytoskeleton by binding PLEC which can associate with the intermediate filament system.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: SYNE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité