Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Slc29a4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-486
PRSI55-486EA 620 EUR InStock
PRSI55-486
Anti-Slc29a4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PMAT(Slc29a4) is a member of the SLC29 family and encodes a plasma membrane protein with 11 transmembrane helices. This protein catalyzes the re-uptake of monoamines into presynaptic neurons, thus determining the intensity and duration of monoamine neural signaling. It has been shown to transport several compounds, including serotonin, dopamine, and the neurotoxin 1-methyl-4-phenylpyridinium.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: Slc29a4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité