Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF674 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-504
PRSI55-504EA 620 EUR InStock
PRSI55-504
Anti-ZNF674 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a zinc finger protein with an N-terminal Kruppel-associated box-containing (KRAB) domain and 11 Kruppel-type C2H2 zinc finger domains. Like other zinc finger proteins, this gene may function as a transcription factor. This gene resides on an area of chromosome X that has been implicated in nonsyndromic X-linked mental retardation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: ZNF674
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité