Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-520
PRSI55-520EA 595 EUR InStock
PRSI55-520
Anti-CCNG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The eukaryotic cell cycle is governed by cyclin-dependent protein kinases (CDKs) whose activities are regulated by cyclins and CDK inhibitors. The protein encoded by this gene is a member of the cyclin family and contains the cyclin box. The encoded protein lacks the protein destabilizing (PEST) sequence that is present in other family members. Transcriptional activation of this gene can be induced by tumor protein p53. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: CCNG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité