Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD2BP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-522
PRSI55-522EA 620 EUR InStock
PRSI55-522
Anti-CD2BP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a bi-functional protein. In the cytoplasm, the encoded protein binds the cytoplasmic tail of human surface antigen CD2 via its C-terminal GYF domain, and regulate CD2-triggered T lymphocyte activation. In the nucleus, this protein is a component of the U5 small nuclear ribonucleoprotein complex and is involved in RNA splicing. A pseudogene has been identified on chromosome 7. Alternative splicing results in multiple transcript variants but their biological validity has not been determined.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: CD2BP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité