Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-570
PRSI55-570EA 620 EUR InStock
PRSI55-570
Anti-TNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interacts with zinc finger protein A20/TNFAIP3 and inhibits TNF-induced NF-kappa-B-dependent gene expression by interfering with an RIP-or TRAF2-mediated transactivation signal (By similarity). Increases cell surface CD4(T4) antigen expression. Interacts with HIV-1 matrix protein and is packaged into virions and overexpression can inhibit viral replication. May regulate matrix nuclear localization, both nuclear import of PIC (Preintegration complex) and export of GAG polyprotein and viral genomic RNA during virion production.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: TNIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité