Anti-DUS4L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
55-573
PRSI55-573EA 620 EUR InStock
PRSI55-573
Anti-DUS4L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Catalyzes the synthesis of dihydrouridine, a modified base found in the D-loop of most tRNAs (By similarity).
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: DUS4L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité