Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SULT1C3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-605
PRSI55-605EA 620 EUR InStock
PRSI55-605
Anti-SULT1C3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Has low sulphotransferase activity towards various substrates with alcohol groups (in vitro). May catalyze the sulfate conjugation of xenobiotic compounds and endogenous substrates.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: SULT1C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité