Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-610
PRSI55-610EA 620 EUR InStock
PRSI55-610
Anti-HDAC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) are enzymes that regulate transcription by selectively deacetylating or acetylating the eta-amino groups of lysines located near the amino termini of core histone proteins (1). Eight members of HDAC family have been identified in the past several years (2,3). These HDAC family members are divided into two classes, I and II. Class I of the HDAC family comprises four members, HDAC-1, 2, 3, and 8, each of which contains a deacetylase domain exhibiting from 45 to 93% identity in amino acid sequence. Class II of the HDAC family comprises HDAC-4, 5, 6, and 7, the molecular weights of which are all about two-fold larger than those of the class I members, and the deacetylase domains are present within the C-terminal regions, except that HDAC-6 contains two copies of the domain, one within each of the N-terminal and C-terminal regions. Human HDAC-1, 2 and 3 were expressed in various tissues, but the others (HDAC-4, 5, 6, and 7) showed tissue-specific expression patterns (3). These results suggested that each member of the HDAC family exhibits a different, individual substrate specificity and function in vivo.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: HDAC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité