Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-611
PRSI55-611EA 620 EUR InStock
PRSI55-611
Anti-ADO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human thiol dioxygenases include cysteine dioxygenase (CDO; MIM 603943) and cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase (ADO; EC 1.13.11.19). CDO adds 2 oxygen atoms to free cysteine, whereas ADO adds 2 oxygen atoms to free cysteamine to form hypotaurine (Dominy et al., 2007 [PubMed 17581819]).[supplied by OMIM].

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: ADO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité