Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FEZF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-613
PRSI55-613EA 620 EUR InStock
PRSI55-613
Anti-FEZF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription repressor. Involved in the axonal projection and proper termination of olfactory sensory neurons (OSN). Plays a role in rostro-caudal patterning of the diencephalon and in prethalamic formation. Expression is required in OSN to cell-autonomously regulate OSN axon projections. Regulates non-cell-autonomously the layer formation of the olfactory bulb development and the interneurons. May be required for correct rostral migration of the interneuron progenitors (By similarity).

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: FEZF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité