Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AASS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-621
PRSI55-621EA 595 EUR InStock
PRSI55-621
Anti-AASS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a bifunctional enzyme that catalyzes the first two steps in the mammalian lysine degradation pathway. The N-terminal and the C-terminal portions of this enzyme contain lysine-ketoglutarate reductase and saccharopine dehydrogenase activity, respectively, resulting in the conversion of lysine to alpha-aminoadipic semialdehyde. Mutations in this gene are associated with familial hyperlysinemia.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: AASS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité