Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-640
PRSI55-640EA 620 EUR InStock
PRSI55-640
Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the homeodomain-containing superfamily of transcription factors. The protein binds to DNA as either a homodimer, or a heterodimer with the related protein hepatocyte nuclear factor 1-alpha. The gene has been shown to function in nephron development, and regulates development of the embryonic pancreas. Mutations in this gene result in renal cysts and diabetes syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus, and expression of this gene is altered in some types of cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: HNF1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité