Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTSZ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-642
PRSI55-642EA 620 EUR InStock
PRSI55-642
Anti-CTSZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a lysosomal cysteine proteinase and member of the peptidase C1 family. It exhibits both carboxy-monopeptidase and carboxy-dipeptidase activities. The encoded protein has also been known as cathepsin X and cathepsin P. This gene is expressed ubiquitously in cancer cell lines and primary tumors and, like other members of this family, may be involved in tumorigenesis.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: CTSZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité