Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-648
PRSI55-648EA 620 EUR InStock
PRSI55-648
Anti-FUT8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This enzyme belongs to the family of fucosyltransferases. The product of this gene catalyzes the transfer of fucose from GDP-fucose to N-linked type complex glycopeptides. This enzyme is distinct from other fucosyltransferases which catalyze alpha1-2, alpha1-3, and alpha1-4 fucose addition. The expression of this gene may contribute to the malignancy of cancer cells and to their invasive and metastatic capabilities. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: FUT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité