Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HTR2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-649
PRSI55-649EA 620 EUR InStock
PRSI55-649
Anti-HTR2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Multiple receptor subtypes of serotonin neurotransmitters with multiple physiologic functions have been recognized. The 5-HT-2 receptors mediate many of the central and peripheral physiologic functions of serotonin. Cardiovascular effects include contraction of blood vessels and shape changes in platelets; central nervous system effects include neuronal sensitization to tactile stimuli and mediation of hallucinogenic effects of phenylisopropylamine hallucinogens.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: HTR2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité