Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C4orf46 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-678
PRSI55-678EA 620 EUR InStock
PRSI55-678
Anti-C4orf46 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor involved in somitogenesis and neurogenesis. Required for the maintenance and differentiation of particular elements of the axial skeleton. May act upstream of PAX9. Plays a role in controlling the development of connections of hypothalamic neurons to pituitary elements, allowing central neurons to reach the peripheral blood circulation and to deliver hormones for control of peripheral functions (By similarity).

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: C4orf46
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité