Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFER Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-699
PRSI55-699EA 620 EUR InStock
PRSI55-699
Anti-GFER Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The hepatotrophic factor designated augmenter of liver regeneration (ALR) is thought to be one of the factors responsible for the extraordinary regenerative capacity of mammalian liver. It has also been called hepatic regenerative stimulation substance (HSS). The gene resides on chromosome 16 in the interval containing the locus for polycystic kidney disease (PKD1). The putative gene product is 42% similar to the scERV1 protein of yeast. The yeast scERV1 gene had been found to be essential for oxidative phosphorylation, the maintenance of mitochondrial genomes, and the cell division cycle. The human gene is both the structural and functional homolog of the yeast scERV1 gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: GFER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité