Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-706
PRSI55-706EA 620 EUR InStock
PRSI55-706
Anti-CCNH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. This cyclin forms a complex with CDK7 kinase and ring finger protein MAT1. The kinase complex is able to phosphorylate CDK2 and CDC2 kinases, thus functions as a CDK-activating kinase (CAK). This cyclin and its kinase partner are components of TFIIH, as well as RNA polymerase II protein complexes. They participate in two different transcriptional regulation processes, suggesting an important link between basal transcription control and the cell cycle machinery. A pseudogene of this gene is found on chromosome 4. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: CCNH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité