Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF2B4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-715
PRSI55-715EA 620 EUR InStock
PRSI55-715
Anti-EIF2B4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Eukaryotic initiation factor 2B (EIF2B), which is necessary for protein synthesis, is a GTP exchange factor composed of five different subunits. The protein encoded by this gene is the fourth, or delta, subunit. Defects in this gene are a cause of leukoencephalopathy with vanishing white matter (VWM) and ovarioleukodystrophy. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: EIF2B4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité