Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KMT2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-727
PRSI55-727EA 620 EUR InStock
PRSI55-727
Anti-KMT2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The gene variously symbolized ALL1, HRX, or MLL located on 11q23 has been demonstrated to be fused with a number of translocation partners in cases of leukemia. Tse et al. (1995) characterized 2 t(1;11)(q21;q23) translocations that fused the MLL gene to a gene on chromosomal band 1q21, AF1Q, in 2 infants with acute myelomonocytic leukemia. In one of these patients, the derivative chromosome 11 represented an in-frame fusion of the N-terminal portion of the MLL gene to the complete AF1Q open reading frame, whereas the derivative chromosome 1 did not give rise to an open reading frame. This observation suggested that the N-terminal portion of the MLL gene is critical for leukemogenesis in translocations involving band 11q23.

For FACS starting dilution is: 1:10~50. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: KMT2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité