L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KDM4C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
55-851
PRSI55-851EA 620 EUR InStock
PRSI55-851
Anti-KDM4C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the Jumonji domain 2 (JMJD2) family and encodes a protein with one JmjC domain, one JmjN domain, two PHD-type zinc fingers, and two Tudor domains. This nuclear protein functions as a trimethylation-specific demethylase, converting specific trimethylated histone residues to the dimethylated form. Chromosomal aberrations and increased transcriptional expression of this gene are associated with esophageal squamous cell carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
For FACS starting dilution is: 1:25 For WB starting dilution is: 1:2000.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité