Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHCR7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-855
PRSI55-855EA 620 EUR InStock
PRSI55-855
Anti-DHCR7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes an enzyme that removes the C(7-8) double bond in the B ring of sterols and catalyzes the conversion of 7-dehydrocholesterol to cholesterol. This gene is ubiquitously expressed and its transmembrane protein localizes to the endoplasmic reticulum membrane and nuclear outer membrane. Mutations in this gene cause Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS); a syndrome that is metabolically characterized by reduced serum cholesterol levels and elevated serum 7-dehydrocholesterol levels and phenotypically characterized by mental retardation, facial dysmorphism, syndactyly of second and third toes, and holoprosencephaly in severe cases to minimal physical abnormalities and near-normal intelligence in mild cases. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.

For IF starting dilution is: 1:25 For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: DHCR7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité