Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-859
PRSI55-859EA 620 EUR InStock
PRSI55-859
Anti-CPM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a membrane-bound arginine/lysine carboxypeptidase. Its expression is associated with monocyte to macrophage differentiation. This encoded protein contains hydrophobic regions at the amino and carboxy termini and has 6 potential asparagine-linked glycosylation sites. The active site residues of carboxypeptidases A and B are conserved in this protein. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described for this gene. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: CPM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité