Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ISG15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-886
PRSI55-886EA 620 EUR InStock
PRSI55-886
Anti-ISG15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ISG15 is secreted from monocytes in response to type I interferons and causes natural killer (NK)-cell proliferation and an augmentation of non-MCH (major histocompatibility complex)-restricted cytotoxicity. Synthesis is stimulated by IFN-alpha or IFN-beta or IFN-omega , but not IFN-gamma . ISG15 expression is also induced by overexpression of interferon regulatory factors that participate in transcriptional regulation of IFN genes, and by influenza B virus. ISG15 is secreted also by cell lines of monocyte, T-lymphocyte, B-lymphocyte, human fibroblasts, and epithelial origins. The induction of terminal differentiation in human melanoma cells is associated with alterations in ISG15 expression. Enhancement of NK cell proliferation, augmentation of non-major histocompatibility complex-restricted cytotoxicity, and induction of IFN-gamma from T cells identify ISG15 as a member of the cytokine cascade and suggest that it may be responsible for amplifying and directing some of the immunomodulatory effects of IFN-alpha or IFN-beta. ISG15 has has also been shown to function intracellularly as a ubiquitin homolog.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: ISG15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité