Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-910
PRSI55-910EA 620 EUR InStock
PRSI55-910
Anti-PNN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcriptional activator binding to the E-box 1 core sequence of the E-cadherin promoter gene; the core-binding sequence is 5'CAGGTG-3'. Capable of reversing CTBP1-mediated transcription repression. Component of a splicing-dependent multiprotein exon junction complex (EJC) deposited at splice junction on mRNAs. The EJC is a dynamic structure consisting of a few core proteins and several more peripheral nuclear and cytoplasmic associated factors that join the complex only transiently either during EJC assembly or during subsequent mRNA metabolism. Participates in the regulation of alternative pre-mRNA splicing. Associates to spliced mRNA within 60 nt upstream of the 5'-splice sites. Involved in the establishment and maintenance of epithelia cell-cell adhesion. Potential tumor suppressor for renal cell carcinoma.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PNN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité