Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-914
PRSI55-914EA 620 EUR InStock
PRSI55-914
Anti-MPO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Myeloperoxidase (MPO) is a heme protein synthesized during myeloid differentiation that constitutes the major component of neutrophil azurophilic granules. Produced as a single chain precursor, myeloperoxidase is subsequently cleaved into a light and heavy chain. The mature myeloperoxidase is a tetramer composed of 2 light chains and 2 heavy chains. This enzyme produces hypohalous acids central to the microbicidal activity of netrophils. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité