Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNTT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-915
PRSI55-915EA 620 EUR InStock
PRSI55-915
Anti-DNTT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the DNA polymerase type-X family and encodes a template-independent DNA polymerase that catalyzes the addition of deoxynucleotides to the 3'-hydroxyl terminus of oligonucleotide primers. In vivo, the encoded protein is expressed in a restricted population of normal and malignant pre-B and pre-T lymphocytes during early differentiation, where it generates antigen receptor diversity by synthesizing non-germ line elements (N-regions) at the junctions of rearranged Ig heavy chain and T cell receptor gene segments. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: DNTT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité