Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCY2D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-919
PRSI55-919EA 620 EUR InStock
PRSI55-919
Anti-GUCY2D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a retina-specific guanylate cyclase, which is a member of the membrane guanylyl cyclase family. Like other membrane guanylyl cyclases, this enzyme has a hydrophobic amino-terminal signal sequence followed by a large extracellular domain, a single membrane spanning domain, a kinase homology domain, and a guanylyl cyclase catalytic domain. In contrast to other membrane guanylyl cyclases, this enzyme is not activated by natriuretic peptides. Mutations in this gene result in Leber congenital amaurosis and cone-rod dystrophy-6 diseases. [provided by RefSeq].

For FACS starting dilution is: 1:25 For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: GUCY2D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité