Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-925
PRSI55-925EA 620 EUR InStock
PRSI55-925
Anti-NRP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the neuropilin family of receptor proteins. The encoded transmembrane protein binds to SEMA3C protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3C} and SEMA3F protein {sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F}, and interacts with vascular endothelial growth factor (VEGF). This protein may play a role in cardiovascular development, axon guidance, and tumorigenesis. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: NRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité