Anti-NABP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
55-934
PRSI55-934EA 620 EUR InStock
PRSI55-934
Anti-NABP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Single-stranded DNA (ssDNA)-binding proteins, such as OBFC2B, are ubiquitous and essential for a variety of DNA metabolic processes, including replication, recombination, and detection and repair of damage (Richard et al., 2008 [PubMed 18449195]).[supplied by OMIM].
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: NABP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité