Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-UGT8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-954
PRSI55-954EA 620 EUR InStock
PRSI55-954
Anti-UGT8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Galactocerebrosides are abundant sphingolipids of the myelin membrane of the central nervous system and peripheral nervous system and are also present in small amounts in kidney. The key enzymatic step in the biosynthesis of galactocerebrosides consists of the transfer of galactose to ceramide catalyzed by UDP-galactose ceramide galactosyltransferase (CGT, EC 2.4.1.45). The enzyme encoded by the CGT gene is the first involved in complex lipid biosynthesis in the myelinating oligodendrocyte.[supplied by OMIM].

For WB starting dilution is: 1:2000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: UGT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité